Merck
JWPH3249ED63
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥146,800
500 MG
¥205,400
1 G
¥328,600
5 G
¥1,169,800
ベンダーカタログ番号: 95R0139-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥146,800
500 MG
¥205,400
1 G
¥328,600
5 G
¥1,169,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 95R0139-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-11-6-9-8-5-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
InChI Key
LJVHHHFNCBLTHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)