Merck
JWPH3249E8E1
J & W Pharmlab LLC
(R)-(Pyrrolidin-3-yloxy)-acetic acid methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥39,600
100 MG
¥48,400
250 MG
¥65,600
500 MG
¥100,300
1 G
¥170,000
5 G
¥651,800
ベンダーカタログ番号: 75R0459S-50MG
¥39,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥39,600
100 MG
¥48,400
250 MG
¥65,600
500 MG
¥100,300
1 G
¥170,000
5 G
¥651,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 75R0459S-50MG
¥39,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (R)-2-(pyrrolidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)5-11-6-2-3-8-4-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
UVWLDEJPOAOZOV-FYZOBXCZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)