Merck
JWPH3249E5AC
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dihydroxy-2-thiophen-2-yl-pyrimidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥49,600
100 MG
¥68,200
250 MG
¥105,400
500 MG
¥179,800
1 G
¥328,600
5 G
¥1,142,400
ベンダーカタログ番号: 70R0091-50MG
¥49,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥49,600
100 MG
¥68,200
250 MG
¥105,400
500 MG
¥179,800
1 G
¥328,600
5 G
¥1,142,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 70R0091-50MG
¥49,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6-dihydroxy-2-(2-thienyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O4S/c12-6-5(9(14)15)10-7(11-8(6)13)4-2-1-3-16-4/h1-3,12H,(H,14,15)(H,10,11,13)
InChI Key
SSOGKSFNCMYOPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0091
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0091
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)