Merck
JWPH3249E565
J & W Pharmlab LLC
2-Isopropylsulfanyl-pyrimidine-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 70R0004-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 70R0004-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(isopropylsulfanyl)-4-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c1-6(2)12-8-9-4-3-7(5-11)10-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
APCPUTOYVGLCKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0004
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)