Merck
JWPH3249E2A7
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-1-pyridin-4-yl-ethanol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥36,800
100 MG
¥42,400
250 MG
¥53,800
500 MG
¥77,000
1 G
¥100,300
5 G
¥377,400
ベンダーカタログ番号: 69R0418S-50MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥36,800
100 MG
¥42,400
250 MG
¥53,800
500 MG
¥77,000
1 G
¥100,300
5 G
¥377,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 69R0418S-50MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-1-(4-pyridinyl)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-5-7(10)6-1-3-9-4-2-6;;/h1-4,7,10H,5,8H2;2*1H
InChI Key
ZVXBKZGTTXYNQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0418S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0418S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)