Merck
JWPH3249DD8D
J & W Pharmlab LLC
7-Nitro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 65R0056-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 65R0056-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c12-8-4-9-6-2-1-5(11(13)14)3-7(6)10-8/h1-3,9H,4H2,(H,10,12)
InChI Key
MLRCQCJQHUFFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)