Merck
JWPH3249DC8E
J & W Pharmlab LLC
cis-Piperidine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 60R0993-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 60R0993-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
dimethyl (2R,6S)-2,6-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h6-7,10H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
InChI Key
DTBPRDQEECCDNY-KNVOCYPGSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0993
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)