Merck
JWPH3249DB5B
J & W Pharmlab LLC
1,3,8-Triaza-spiro[4,5]dec-1-en-4-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 60R0717S-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 60R0717S-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c11-6-7(10-5-9-6)1-3-8-4-2-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);1H
InChI Key
BCJOSLOHQWTBNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)