Merck
JWPH3249D7DE
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Benzyloxy-phenyl)-oxazol-4-yl-methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥49,600
100 MG
¥68,200
250 MG
¥105,400
500 MG
¥179,800
1 G
¥328,600
5 G
¥1,142,400
ベンダーカタログ番号: 56R0114-50MG
¥49,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥49,600
100 MG
¥68,200
250 MG
¥105,400
500 MG
¥179,800
1 G
¥328,600
5 G
¥1,142,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 56R0114-50MG
¥49,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{2-[4-(benzyloxy)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl}methanamine
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c18-10-15-12-21-17(19-15)14-6-8-16(9-7-14)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12H,10-11,18H2
InChI Key
NJPXTQJYUAGDHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0114
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)