Merck
JWPH3249D464
J & W Pharmlab LLC
4-Fluoro-1H-indol-5-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥52,600
100 MG
¥74,000
250 MG
¥117,000
500 MG
¥179,800
1 G
¥305,400
5 G
¥1,119,100
ベンダーカタログ番号: 48R0742S-50MG
¥52,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥52,600
100 MG
¥74,000
250 MG
¥117,000
500 MG
¥179,800
1 G
¥305,400
5 G
¥1,119,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 48R0742S-50MG
¥52,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2.ClH/c9-8-5-3-4-11-7(5)2-1-6(8)10;/h1-4,11H,10H2;1H
InChI Key
NFAZKZPBTPONAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)