Merck
JWPH3249CE21
J & W Pharmlab LLC
2-Iodo-1H-benzoimidazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.5
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-iodo-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10);1H
InChI Key
PQOINOLOPNYCQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0018S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0018S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)