Merck
JWPH3249C791
J & W Pharmlab LLC
2-Morpholin-4-ylmethyl-aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,400
5 G
¥37,500
25 G
¥126,800
ベンダーカタログ番号: 20R0025-1G
¥15,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,400
5 G
¥37,500
25 G
¥126,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20R0025-1G
¥15,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-9,12H2
InChI Key
BNBJMXCRCHPDIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0025
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0025
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)