Merck
JWPH3249C76E
J & W Pharmlab LLC
2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 15R0510-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 15R0510-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O4/c1-12(2,3)19-9(16)8-4-6-13(7-5-8)10(17)14-11(18)15-13/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,14,15,17,18)
InChI Key
NTANNQQRKPIVQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0510
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)