Merck
JWPH3249C5FC
J & W Pharmlab LLC
(R)-2-Amino-N-methyl-succinamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 15R0004-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥123,500
500 MG
¥170,000
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 15R0004-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R)-2-amino-4-(methylamino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-7-4(8)2-3(6)5(9)10/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI Key
CFRMVEKWKKDNAH-GSVOUGTGSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0004
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)