Merck
JWPH3249C5E0
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-piperidine-4-carboxamidine oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-[amino(imino)methyl]-1-piperidinecarboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21N3O2.C2H2O4/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-8(5-7-14)9(12)13;3-1(4)2(5)6/h4-7,12-13H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
SNDVBFUAHXCHDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Whtie Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0089X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0089X
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)