コンテンツへスキップ
Merck

JWPH3249C4B8

J & W Pharmlab LLC

5-Bromo-pentan-2-one

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 G
¥22,600
5 G
¥53,800
25 G
¥193,300
100 G
¥601,600

ベンダーカタログ番号: 10R0418-1G

¥22,600


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
1 G
¥22,600
5 G
¥53,800
25 G
¥193,300
100 G
¥601,600

About This Item

CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: 10R0418-1G

¥22,600


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

5-bromo-2-pentanone

Inchi Code

1S/C5H9BrO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3

InChI Key

HTKABMPGOHRVCT-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Keep in the Freezer

Purity

96%

Country of Origin

US

Physical Form

Yellow Liquid

Product Link

https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0418

MSDS

https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0418


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)