Merck
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
InChI Key
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)