Merck
JWPH3249C279
J & W Pharmlab LLC
4-Methoxy-2,6-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methoxy-2,6-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-4-8(13-3)5-7(2)9(6)14(10,11)12/h4-5H,1-3H3
InChI Key
FARJAHHRGCAAOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0391
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0391
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)