Merck
JWPH3249C19D
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-2-bromomethyl-4-methoxy-benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥100,300
500 MG
¥146,800
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 03R0378-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥100,300
500 MG
¥146,800
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
338
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 03R0378-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O3/c1-14-8-4-3-6(10(13)15-2)7(5-11)9(8)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
XAABTWWFSLPRFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0378
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)