Merck
ELGH9602CB69
Exelgen Discovery Ltd.
2-(2-Fluorophenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI Key
JMLSZQAVDKFFCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)