Merck
ENAH9926C81D
Enamine
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
GTSZPWVQZJYPEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)