Merck
ENAH98BAA36E
Enamine
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4,7H2
InChI Key
OUFBLTGDJDQVTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)