Merck
ENAH987FA795
Enamine
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-10-6(9)5(4-8)7-11-2-3-12-7/h2-3H2,1H3
InChI Key
RYSQZTWXZAZOHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)