Merck
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
InChI Key
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)