Merck
ENAH984B763B
Enamine
3-(benzyloxy)pentane-1,5-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(benzyloxy)pentane-1,5-diol
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-8-6-12(7-9-14)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2
InChI Key
UBXWZNLNPHUGMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239911
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239911
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)