Merck
ENAH97F360B1
Enamine
1-(6-bromopyridin-3-yl)piperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(6-bromo-3-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-10-2-1-8(7-12-10)13-5-3-9(14)4-6-13/h1-2,7,9,14H,3-6H2
InChI Key
NVMFELABTRLUIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3262037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)