Merck
ENAH97EDECEF
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-10(2)6-3-9(4-7-10)5-8-11;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
OHQXHGRUDMKCJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37083903
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)