Merck
ENAH97BFBE29
Enamine
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21BrN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-7-5-4-6-12(13)16/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
QEKMJBDSLYRIKY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361192
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)