Merck
ENAH97BD0F05
Enamine
6-[methyl(propyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-[methyl(propyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-6-12(2)9-5-4-8(7-11-9)10(13)14/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
AJWIZXYVDOQHND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)