Merck
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI Key
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)