Merck
ENAH97BD0635
Enamine
1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
CHF 204.90
250 MG
CHF 273.80
500 MG
CHF 406.40
1 G
CHF 507.80
2.5 G
CHF 1,031.70
5 G
CHF 1,904.00
ベンダーカタログ番号: EN300-749190-100MG
CHF 204.90
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
CHF 204.90
250 MG
CHF 273.80
500 MG
CHF 406.40
1 G
CHF 507.80
2.5 G
CHF 1,031.70
5 G
CHF 1,904.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: EN300-749190-100MG
CHF 204.90
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene
Inchi Code
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
FAMJUFMHYAFYNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7182893