Merck
ENAH97BD0045
Enamine
1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[nitroso(propan-2-yl)amino]propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.37
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-hydroxy-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propyl)-N-isopropylnitrous amide
Inchi Code
1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
CHTOBGHTYDROBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28226371
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28226371