Merck
ENAH97A17F34
Enamine
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.31
MDL番号:
Iupac Name
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
Inchi Code
1S/C6H14S2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
JTFIKVWEZAEFMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7056811
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7056811