Merck
ENAH97A1707F
Enamine
2-fluoro-6-methyl-3-nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-6-methyl-3-nitrophenol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-4-2-3-5(9(11)12)6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI Key
KFAZLBABZSSUGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20951926
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20951926
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)