Merck
ENAH961CEC72
Enamine
imidazo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
imidazo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5FN2O2S/c8-13(11,12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H
InChI Key
YVANUFYYLMJYNP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246699
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246699
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)