Merck
ENAH961CEB1E
Enamine
tert-butyl 5-imino-1,4-diazepane-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-2,3,4,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N3O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-4-8(11)12-5-7-13;/h4,12H,5-7,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
QCGOSPZRANXTSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10829826
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10829826