Merck
ENAH961CEB1D
Enamine
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.97
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c5-2(3(9)10)1-4(6,7)8/h2H,1H2,(H,9,10)
InChI Key
RUKHEOCYZLWSQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7303765
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7303765