Merck
ENAH961CEAE9
Enamine
methyl 2-amino-3-(4-chloro-2-nitrophenyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.12
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(4-chloro-2-nitrophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O4.ClH/c1-17-10(14)8(12)4-6-2-3-7(11)5-9(6)13(15)16;/h2-3,5,8H,4,12H2,1H3;1H
InChI Key
CMULUXGYFFOWLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702123
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702123