Merck
ENAH961CEADC
Enamine
N-[(2,5-difluorophenyl)methylidene]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,5-difluorobenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10-11/h1-3H,4H2
InChI Key
SWFNLTMPXDKTLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)