Merck
ENAH961CE785
Enamine
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.68
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-7-4-5-11-8(6-7)9(2,3)10;/h4-6H,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
RZQAVWJEKAUONE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947