Merck
ENAH961CE5C0
Enamine
(1,3-dichloropropan-2-ylidene)(methoxy)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3-dichloroacetone O-methyloxime
Inchi Code
1S/C4H7Cl2NO/c1-8-7-4(2-5)3-6/h2,7H,3H2,1H3
InChI Key
ZRTVMIGQJXCVMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7591105
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)