Merck
ENAH961CE525
Enamine
1-[4-(1,1-difluoroethyl)-1,3-thiazol-2-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.67
MDL番号:
Iupac Name
(4-(1,1-difluoroethyl)thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F2N2S.ClH/c1-6(7,8)4-3-11-5(2-9)10-4;/h3H,2,9H2,1H3;1H
InChI Key
PUYBGTNWRWOLHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735504
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735504