Merck
ENAH961CE516
Enamine
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.8
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S.ClH/c1-13(16(14,15)9-5-8-12)10-11-6-3-2-4-7-11;/h2-4,6-7H,5,8-10,12H2,1H3;1H
InChI Key
ORPDLHXESUULLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395