Merck
ENAH961CE228
Enamine
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O2/c10-9(11,12)8(7(13)14)5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2,(H,13,14)
InChI Key
DDVVDMCODSRRCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647