Merck
ENAH961CE138
Enamine
1-(prop-2-enoyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
Iupac Name
1-acryloyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-2-7(10)9-4-3-6(5-9)8(11)12/h2,6H,1,3-5H2,(H,11,12)
InChI Key
WAQCGNDULBMNQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5234000
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5234000