Merck
ENAH961CE10C
Enamine
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.67
MDL番号:
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c13-8(14)7-2-5-12(6-7)9-10-3-1-4-11-9;/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,13,14);1H
InChI Key
WSFGAPBOKSMRDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324