Merck
ENAH961CE0DA
Enamine
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
1-phenylbicyclo[2.1.0]pentane-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-11(14)10-9-6-7-12(9,10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,13,14)
InChI Key
KXNOWCYFWLUUPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8765812