Merck
ENAH961CE096
Enamine
lithium(1+) 2-[6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.06
MDL番号:
Iupac Name
lithium 2-(6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2.Li/c8-7(9,10)5-3-11-2-4(12-5)1-6(13)14;/h2-3H,1H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
KVUVYLYHDQCCSU-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375