Merck
ENAH961CDF36
Enamine
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C13H15Br/c14-11-4-1-3-10(9-11)12-5-8-13(12)6-2-7-13/h1,3-4,9,12H,2,5-8H2
InChI Key
VXKGRNAVPYSQDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)