Merck
ENAH961CDE3D
Enamine
6-chloro-N,N-dimethyl-[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-chloro-N,N-dimethylthiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4S/c1-12(2)7-11-5-6(13-7)10-4(8)3-9-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ATRWZEIWLMGVGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27707820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)